Learn More
DWK Life Sciences Fiole à goulot vissé, 12 x 32 mm, ND8
Les fioles à goulot vissé ND8 sont utilisées dans de nombreuses applications de chromatographie de routine.
Marque: DWK Life Sciences 225655
14.55 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23258" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.24000kg
Description
Les flacons de chromatographie peuvent être distingués en fonction de la taille et de la finition (à visser, à sertir ou à clipser). Ils sont disponibles en verre transparent et ambré et avec ou sans zone d’écriture. Les tailles de flacons les plus courantes pour les flacons de chromatographie liquide sont de 12 x 32 mm et de 15 x 45 mm. Selon la ressource, les flacons de 12 x 32 mm seront également décrits comme des flacons de 1,5 ml, 1,8 ml ou 2,0 ml.
- Flacons standard pour de nombreuses applications HPLC
- Conditionnés dans des boîtes en PP inviolables et refermables pour une protection contre la contamination pendant le transport et le stockage
- Zone d’écriture en céramique blanche et marques de remplissage en option pour un étiquetage facile
Spécification
Transparent | |
Verre borosilicaté (5.1) | |
Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) | |
32 mm | |
0,9 mm | |
Non |
11,6 mm | |
1,5 ml | |
Autoclavables | |
100 | |
ND8 |