Learn More
VACUUBRAND™ Screw Pump VACUU·PURE™ 10C
Idéale pour des process propres et l'obtention de produits purs. Cette pompe à vis est spécialement conçue pour les process dans la plage de pression allant jusqu'à 10-3 mbar. La grande résistance chimique permet de pomper des gaz et des vapeurs agressifs. 100% sans huile, sans pièces d'usure.
11315.00€
Spécification
Vide max. | 5 x 10-3 mbar (à une pression ambiante de 1 013 mbar) |
---|---|
Poids à l’expédition (métrique) | 24 200 kg |
Comprend | Pompe entièrement montée, prête à l’emploi, connexion avec petite bride KF DN 25 (2 bagues et centrage et de serrage incluses), avec manuel. Pour établir un raccord par buse de tuyau, des brides KF adaptées avec buse de tuyau peuvent être commandées. |
Régime moteur | 12 500 tr/min |
Certifications/Conformité | CE |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16885900
|
VACUUBRAND™
20751000 |
CEE |
11315.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Gamme de vide 10-3 mbar
- 100% sans huile
- Résistance chimique
- Sans pièces d‘usure
- Fonctionne sur toute la gamme de pression, de la pression atmosphérique à son vide ultime
- L'utilisation d'un piège à froid n'est plus indispensable pour la plupart des applications
- Supporte des charges de vapeur élevées grâce à son extraordinaire compatibilité au
- condensats
- Le mode de régénération intégré permet un séchage rapide de la pompe en fin de process
- Pas besoin de lest d´air
- Pas d'abrasion, les vis tournent sans contact
- Garantit un vide ultra pur ainsi qu'un air d'échappement non contaminé
- Pas de traitement des huiles usagées et pas d'interruption de process pour changement d'huile
- Gain de temps et réduction des coûts de fonctionnement
- Permet un fonctionnement continu pour une capacité de traitement des échantillons considérablement accrue
- Pour les applications impliquant des vapeurs et des gaz non corrosifs, il existe la version spéciale VACUU·PURE 10
Spécification
5 x 10-3 mbar (à une pression ambiante de 1 013 mbar) | |
Pompe entièrement montée, prête à l’emploi, connexion avec petite bride KF DN 25 (2 bagues et centrage et de serrage incluses), avec manuel. Pour établir un raccord par buse de tuyau, des brides KF adaptées avec buse de tuyau peuvent être commandées. | |
CE | |
507 x 269 x 413 mm | |
VACUU PURE™ 10 C | |
0,7 kW | |
40°C | |
9 m3/h | |
Pompe à vide | |
Séchage à vide, lyophilisation, ligne Schlenk, distillation | |
100/230 V |
24 200 kg | |
12 500 tr/min | |
100/230 V, 50/60 Hz | |
Matériaux en contact avec l’eau : PPS, PEEK, FKM, PTFE | |
55 dBA | |
21,5 kg | |
10°C | |
50/60 Hz | |
IP20 | |
15 mbar au-dessus de la pression atmosphérique (au niveau de la sortie) |