missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
SDAD1 Polyclonal antibody specifically detects SDAD1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
Spécification
| Immunogène | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SDAD1 fragment. |
| Espèces cibles | Human |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?