Learn More
Sea Sand, Acid Washed and Calcinated For Laboratory Use and DAB, Chem Lab
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Spécification
Couleur | Gris |
Forme physique | Solide |
Quantité | 1 kg |
Qualité | Analytique |
Perte par calcination | < 0.05% |
Conditionnement | Polyéthylène |
Densité | 2.66 g/cm3 |