Learn More
Sable de mer, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
1kg
5kg
14808-60-7
O2Si
60.08
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
24261
CHEBI:30563
dioxosilane
O=[Si]=O
14808-60-7
O2Si
60.08
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
24261
CHEBI:30563
dioxosilane
O=[Si]=O
O2Si, numéro CAS 14808-60-7, aérosil, cristobalite, terre diatomée, terre infusoire, quartz, silice, silice, amorphe, anhydride silicique, dioxyde de silicone, tridymite, 5 kg, 2 230°C, CHEBI:30563, beige, 60,08 g/mol, VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N, dioxosilane, 1 610°C, 11232, 60,083
Point d’ébullition 2230°C
Couleur Beige
Point de fusion 1610°C
Quantité 1kg
Poids de la formule 60.08g/mol
Forme physique Solide
Conditionnement Récipient de poudre en plastique