missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ SEBOX Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Invitrogen™ PA561071
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Immunogen sequence: TSVCRHSSCP APGLSPRQGW EGAKAVAPWG SAGASEVHPS LERATPQTSL GSLSDLIYAS AIVVNVDHS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 63%, Rat - 66%.
Spécification
| SEBOX | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| SEBOX | |
| Homeobox OG-9; homeobox protein SEBOX; OG9; OG-9; OG9X; SEBOX; SEBOX homeobox; skin-, embryo-, brain- and oocyte-specific homeobox | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 645832 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.1 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| Q9HB31 | |
| SEBOX | |
| Recombinant protein corresponding to Human SEBOX. Recombinant protein control fragment (Product #RP-100388). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu