Learn More
3M™ Demi-masque respiratoire réutilisable HF-801 Secure Click™
Click to view available options
Dimensions:
S
Comprend:
Sans diaphragme de parole
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Respirabilité et confort accrus grâce au premier système de cartouches à quatre flux au monde
- Le bouton-poussoir de vérification de l’étanchéité permet de renforcer la confiance dans l’étanchéité de l’appareil respiratoire
- La membrane phonique est conçue pour faciliter la communication pendant que vous travaillez
- Soyez assuré que les filtres et les cartouches sont correctement installés grâce à la toute nouvelle connexion Secure Click™
- Le profil bas du demi-masque offre un large champ de vision et une compatibilité accrue avec certains écrans de protection de soudure et de broyage
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Homologué CE, AS/NZS 1716:2012 |
| Type de connexion | Secure Click™ |
| Couleur | Gris |
| Matériau | Silicone, nylon |
| Type de produit | Demi-masque |
| Dimensions | S |
| Type de masque | Demi-masque, réutilisable |
| Comprend | Sans diaphragme de parole |
| Modèle | HF-801 |
| Quantité | 10/Carton |