Learn More
SELENBP1 Antibody, DyLight 350, R&D Systems™
Code produit 18003117 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18003117 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18003117 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP297662UV
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SELENBP1 Polyclonal specifically detects SELENBP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigène SELENBP1
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 350
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène 56 kDa selenium-binding protein, hSBP, hSP56, LPSB, SBP, SBP56, selenium binding protein 1, selenium-binding protein 1, SP56FLJ13813
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SELENBP1 fragment.
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8991
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus