Learn More
Solution étalon de sélénium, pour AAS, 1 mg/ml Se dans 10 % HCl, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 196285000
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.52500kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : III
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour la spectroscopie d’adsorption atomiqueSpécification
Selenium standard solution | |
1 mg/ml Se in 10% HCl | |
Flacon en plastique | |
Se | |
14, 8431 | |
[Se] | |
78.97 | |
CHEBI:27568 | |
SAA | |
Solubilité dans l’eau : soluble. |
995 to 1005 μg/mL of Se in 10% HCl (20°C) | |
7782-49-2,7647-01-0,7732-18-5 | |
500 mL | |
MFCD00134090 MFCD00011224 | |
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N | |
sélénium | |
6326970 | |
78.96 | |
4.81 | |
Solution |
Sécurité et traitement
- Selenium standard solution, 1 mg/ml Se in 10% HCl
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.