Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 7 to 12 in. wide
The Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 7 to 12 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
1780.00€ - 3175.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité |
Type de bouchon | Auto-scellage |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17797917
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0707SS |
7 in | 7 in |
1780.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17717927
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0709SS |
7 in | 9 in |
1810.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17747927
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0713SS |
7 in | 13 in |
1865.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17777927
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0811SS |
8 in | 11 in |
2005.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17707937
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0815SS |
8 in | 15 in |
2085.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17717937
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0820SS |
8 in | 20 in |
2140.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17747937
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A09-512SS |
9,5 in | 12 in |
1885.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17787937
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1015SS |
10 in | 15 in |
2080.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17707947
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1018SS |
10 in | 18 in |
2110.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17727947
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1020SS |
10 in | 20 in |
2110.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17737947
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1022SS |
10 in | 22 in |
2140.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17757947
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1024SS |
10 in | 24 in |
2220.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17797947
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1030SS |
10 in | 30 in |
2695.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17717957
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1048SS |
10 in | 48 in |
3110.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17727957
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1056SS |
10 in | 56 in |
3175.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17747957
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1062SS |
10 in | 62 in |
3165.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17797957
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1212SS |
12 in | 12 in |
2085.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17717967
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1214SS |
12 in | 14 in |
2100.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17747967
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1216SS |
12 in | 16 in |
2110.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17787967
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1218SS |
12 in | 18 in |
2125.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17707977
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1220SS |
12 in | 20 in |
2135.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17727977
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1222SS |
12 in | 22 in |
2135.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17747977
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1224SS |
12 in | 24 in |
2250.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17777977
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1228SS |
12 in | 28 in |
2285.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17797977
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1230SS |
12 in | 30 in |
2310.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17727987
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1232SS |
12 in | 32 in |
2340.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17737987
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1234SS |
12 in | 34 in |
2365.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17757987
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1236SS |
12 in | 36 in |
2445.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17777987
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1240SS |
12 in | 40 in |
2505.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17797987
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1242SS |
12 in | 42 in |
2525.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17717997
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1246SS |
12 in | 46 in |
2585.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17737997
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1248SS |
12 in | 48 in |
2645.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Designed for steam sterilization
- Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
- Integrated steam indicator
- Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
- Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
- Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
- Self-sealing closure is fast and consistent for equipment preparation area
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
- Resists tearing and punctures
- Superior microbial barrier
- Certificates of conformance sent with shipment
Spécification
Autoclavable | |
Auto-scellage | |
Oui | |
Équipements et composants pharmaceutiques | |
Tyvek | |
Oui | |
Jusqu’à 125°C |
Certificat de conformité | |
Blanc | |
Stérilisation à la vapeur | |
Indicateur de stérilisation à la vapeur | |
Non stérile | |
Jusqu’à 250°F | |
5,30 mil |