Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Side Open Autoclave Bag with Steam Indicator
This Self-Sealing 1422A Tyvek™ Side Open Autoclave Bag with Steam Indicator is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system, and they open along the long edge.
Marque:  Keystone Cleanroom Products BGT2A3016SS
Informations supplémentaires : Poids : 7.26110kg
Code produit. 17748117
  • 2865.00€ / 250 pièces
Expédition estimée: 21-06-2024
Description
  • Conçu pour la stérilisation à la vapeur
  • Tyvek™ des deux côtés pour une respirabilité maximale pendant la stérilisation
  • Indicateur de vapeur intégré
  • Ouverture latérale pratique
  • Recommandé pour la stérilisation de l’équipement pharmaceutique
  • Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Élimine le besoin de couper les matériaux et d’utiliser de l’adhésif pour autoclave
  • La fermeture auto-scellante est rapide et uniforme pour la zone de préparation de l’équipement
  • Crée un niveau de protection secondaire lors de la présentation aseptique de l’équipement
  • Résiste aux déchirures et aux perforations
  • Barrière microbienne supérieure
  • Certificats de conformité envoyés à l’expédition
Spécification
Spécification
S’ouvre sur le bord de 30 po
13 L
Auto-scellage
Oui
Équipements et composants pharmaceutiques
Tyvek
Oui
Jusqu’à 125°C
16 in
30 in
Autoclavable
Certificat de conformité
Blanc
Stérilisation à la vapeur
Indicateur de stérilisation à la vapeur
Non stérile
Jusqu’à 250°F
5,30 mil
40,6 cm
76,2 cm