Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Side Open Autoclave Bag with Steam Indicator
This Self-Sealing 1422A Tyvek™ Side Open Autoclave Bag with Steam Indicator is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system, and they open along the long edge.
1800.00€ - 3890.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité |
Type de bouchon | Auto-scellage |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17788017
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1604SS |
16 in | 4 in |
1800.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17798017
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1612SS |
16 in | 12 in |
2390.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17748117
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A3016SS |
30 in | 16 in |
2865.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17758117
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A3020SS |
30 in | 20 in |
2890.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17788117
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A3028SS |
30 in | 28 in |
3610.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17788127
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A3412SS |
34 in | 12 in |
2310.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17728137
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A3624SS |
36 in | 24 in |
3890.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17748137
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A3628SS |
36 in | 28 in |
3890.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17738157
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A4024SS |
40 in | 24 in |
2295.00€
125 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17758167
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A4416SS |
44 in | 16 in |
2950.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17788177
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A6250SS |
62 in | 50 in |
3195.00€
125 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Designed for steam sterilization
- Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
- Integrated steam indicator
- Convenient side opening
- Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
- Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
- Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
- Self-sealing closure is fast and consistent for equipment preparation area
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
- Resists tearing and punctures
- Superior microbial barrier
- Certificates of conformance sent with shipment
Spécification
Autoclavable | |
Auto-scellage | |
Oui | |
Équipements et composants pharmaceutiques | |
Tyvek | |
Oui | |
Jusqu’à 125°C |
Certificat de conformité | |
Blanc | |
Stérilisation à la vapeur | |
Indicateur de stérilisation à la vapeur | |
Non stérile | |
Jusqu’à 250°F | |
5,30 mil |