Learn More
Semaphorin 4B Antibody [mFluor Violet 610 SE], R&D Systems™
Code produit 30761527 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30761527 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30761527 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur AF6239MFV610
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Sheep Polyclonal Antibody
Semaphorin 4B Polyclonal antibody specifically detects Semaphorin 4B in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Semaphorin 4B
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué mFluor Violet 610 SE
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène KIAA1745sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and shortcytoplasmic domain, 4B, MGC131831, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and shortcytoplasmic domain, (semaphorin) 4B, SEMAC, semaphorin-4B, SemC
Espèces hôtes Sheep
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Semaphorin 4B, Leu31-Glu703, Accession # Q62179
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Neuroscience
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10509
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus