missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Semaphorin 4D/CD100 Antibody (758726), HRP, Novus Biologicals™

Code produit 18650284 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18650284 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18650284 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB74701H

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Semaphorin 4D/CD100 Monoclonal antibody specifically detects Semaphorin 4D/CD100 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Semaphorin 4D/CD100
Applications Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Classification Monoclonal
Clone 758726
Conjugué HRP
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formule PBS
Alias de gène A8, CD100 antigen, CD100M-sema-G, coll-4, FLJ33485, FLJ34282, FLJ39737, FLJ46484, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and shortcytoplasmic domain, 4D, MGC169138, MGC169141, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and shortcytoplasmic domain, (semaphorin) 4D, semaphorin-4D
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human Semaphorin 4D/CD100, Met22-Arg734, Accession # Q92854
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10507
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.