Learn More
SemperIt™ Gants de protection en caoutchouc non poudrés MC Semperguard™ Semperclean™
36.58 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21637" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21637" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
6
6,5
7,5
8
8,5
9
Description
- Confort d’usure suprême et particulièrement facile à enfiler grâce au revêtement intérieur spécial
- Excellentes propriétés de préhension grâce au traitement spécial de la surface externe dans la méthode de production spéciale
- La forme anatomique réduit la fatigue des mains
- Particulièrement respectueux de la peau et sans poudre grâce à un nettoyage/lavage intensif
- Disponibles en 6 tailles, y compris les tailles intermédiaires pour un ajustement optimal
Spécification
Certifications/Conformité | CE classe I, EN 420, EN 374, EN 455, EPI catégorie III |
Couleur | Naturel |
Jetable | Oui |
Matériau | Latex |
Poudré | Sans poudre |
Dimensions | 9 |
Épaisseur (métrique) | 0,21 mm |
Longueur (métrique) | 270 à 285 mm |