Learn More
Ansell Edmont™ Gants légers en PUR noir Sensilite™ série 48-121
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
Description
- Pour l’assemblage de petites pièces telles que des petits roulements, des joints et des ressorts
- Doublure en polyester
- Structure en maille
- Revêtement en PUR
- Finition paume enduite
- Manchettes maillées
Spécification
Spécification
| Matériau arrière | Polyuréthane |
| Certifications/Conformité | Marquage CE, EN 388 : 3121 |
| Matériau de la manchette | Polyuréthane |
| Coating Material | Polyuréthane |
| Type de produit | Gants légers |
| Dimensions | 10 |
| Modèle | 48-121 |
| Type de manchette de gant | Poignet en maille |
| Doublure | Polyester |
| Type de paume | Paume enduite |
| Afficher plus |