Learn More
Cytiva Milieux Sephadex™ G10
Milieu de filtration sur gel pour dessalage et échange de tampon de peptides et de petits biomolécules
335.40€ - 1432.00€
Spécification
Débit | < Loi de Darcy |
---|---|
Granulométrie | 55 à 165 μm sous forme humide, 40 à 120 μm sous forme sèche |
Volume du lit | 2 à 3°ml/g dans de l’eau distillée |
Type de produit | Sephadex G10 Media |
Format | Microbille solide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11584865
|
Cytiva
17-0010-01 |
100 g |
335.40€
100g |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11594865
|
Cytiva
17-0010-02 |
500 g |
1432.00€
500g |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les microbilles se comportent comme des sphères rigides qui obéissent à la loi de Darcy pour déterminer le débit maximal et la pression de fonctionnement maximale
- Gamme de pH de fonctionnement comprise entre 2 et 13
- Granulométrie comprise entre 55 et 165 μm
- Volume du lit dans l’eau distillée 2-3 ml/g
- Limite d’exclusion : 7 x 102 dextrans, 7 x 102 protéines globulaires
Spécification
< Loi de Darcy | |
2 à 3°ml/g dans de l’eau distillée | |
Microbille solide | |
Dessalage et échange de tampon de peptides et de petites biomolécules gt; 700 M.W. | |
30cm | |
2 à 13 | |
Peptides et petites biomolécules |
55 à 165 μm sous forme humide, 40 à 120 μm sous forme sèche | |
Sephadex G10 Media | |
2,6cm | |
11,81 in | |
24 à 49 cm/h, chute de pression en cm H2O / hauteur du lit = 2, hauteur du lit de 30 cm, 2,6 de dia. int. | |
Dextrane réticulé | |
4 à 30°C |