Learn More
Cytiva Milieux pour filtration sur gel d’agarose Sepharose
Choisissez parmi une large gamme de milieux de filtration sur gel à base d’agarose en microbilles. Le milieux pour filtration sur gel d’agarose Sepharose de Cytiva montre une bonne séparation sur une vaste plage de poids moléculaire.
Marque:  Cytiva 17-0140-01
Code nomenclature Nacres: NA.56
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10217754
  • 955.00€ / 1L
Expédition estimée: 25-07-2024
Description
Solutions de Pharmacopée européenne 
  • Réactifs et solutions standard dans les chapitres 2 et 4 de l’actuelle Ph. Eur.
  • Tous sont fabriqués et testés en conformité avec la Ph. Eur.
  • Fourni avec un certificat d’analyse
  • Le numéro de lot et la date de péremption sont indiqués sur tous les marquages des produits
Informations sur la commande
Fournis dans des récipients en plastique de 1 L
Spécification
Spécification
1 l
60 à 200 μm
Microbille solide
Permet la caractérisation ou la purification d’échantillons contenant des composants de poids moléculaire divers
10 cm
3 à 13
4 à 30°C, 20 % d’éthanol
<15 cm/h
Sepharose Agarose Gel Filtration Media
5 cm
3,94 in
60 à 120 cm/h, chute de pression en cm H2O / hauteur du lit = 15, hauteur du lit de 10 cm, 5 cm de dia. int.
2°% d’agarose