Description
SEPHS2 Polyclonal specifically detects SEPHS2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Spécification
Spécification
| Applications | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Formule | PBS |
| Alias de gène | EC 2.7.9.3, Selenophosphate synthase 2, selenophosphate synthetase 2, SPS2water dikinase 2 |
| État réglementaire | RUO |
| Disciplines de recherche | Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers |
| Type de produit | Antibody |
| Gamme de produits | Novus |