missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SERBP1 Antibody (SERBP1/3491), Biotin, Novus Biologicals™

Code produit 18676036 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18676036 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18676036 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308560B

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

SERBP1 Monoclonal antibody specifically detects SERBP1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène SERBP1
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Classification Monoclonal
Clone SERBP1/3491
Conjugué Biotin
Formule PBS
Alias de gène CGI-55, CHD3IP, chromodomain helicase DNA binding protein 3 interacting protein, DKFZP564M2423, HABP4L, PAI-1 mRNA binding protein, PAI1 RNA-binding protein 1, PAI-RBP1DKFZp564M2423, PAIRBP1FLJ90489, plasminogen activator inhibitor 1 RNA binding protein, plasminogen activator inhibitor 1 RNA-binding protein, SERPINE1 mRNA binding protein 1, SERPINE1 mRNA-binding protein 1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant fragment of human SERBP1 protein (around aa3-139) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q8NC51)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 26135
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.