missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SERBP1 Antibody (SERBP1/3493), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-79939F
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
SERBP1 Monoclonal specifically detects SERBP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
| SERBP1 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| SERBP1 | |
| Recombinant fragment of human SERBP1 protein (around aa3-139) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q8NC51) | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| SERBP1/3493 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| CGI-55, CHD3IP, chromodomain helicase DNA binding protein 3 interacting protein, DKFZP564M2423, HABP4L, PAI-1 mRNA binding protein, PAI1 RNA-binding protein 1, PAI-RBP1DKFZp564M2423, PAIRBP1FLJ90489, plasminogen activator inhibitor 1 RNA binding protein, plasminogen activator inhibitor 1 RNA-binding protein, SERPINE1 mRNA binding protein 1, SERPINE1 mRNA-binding protein 1 | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Human | |
| IgG2b κ |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu