Learn More
BINDER™ Série BF Avantgarde.Line - Standard-Étuves bactériologiques, à convection forcée
L’étuve bactériologique BINDER de la série BF Avantgarde.Line à convection forcée convient pour toutes les applications d’incubation délicates, notamment à pleine charge et lorsque le débit de lots est élevé. Elle se caractérise par sa très grande homogénéité et des temps de recouvrement rapides.
2291.00€ - 7774.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
Technologie de convection | Technologie APT.line™ |
Convection Type | Forcé |
Capacité | Aucun |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15662116
![]() |
BINDER™
9010-0313 |
59 L | 675 x 690 x 640 mm |
2395.00€ 2291.00€ / 1 pièce Économisez 104.00€ 4% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
15682116
![]() |
BINDER™
9010-0319 |
257 L | 1075 x 840 x 965 mm |
5175.00€ 4657.00€ / 1 pièce Économisez 518.00€ 10% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
15810312
![]() |
BINDER™
9010-0321 |
734 L | 1165 x 870 x 1590 mm |
7975.00€ 7774.00€ / 1 pièce Économisez 201.00€ 2% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
Les incubateurs BINDER série BF avec convection forcée sont également parfaits pour des tâches d’incubation difficiles, avec une sécurité et une précision garanties même pleinement chargés et sous de grands débits par lots.
- Haute précision des températures grâce à la technologie APT.line™
- Convection forcée
- Contrôleur avec affichage LCD
- Commande électromécanique du clapet d’évacuation d’air
- Porte intérieure en verre de sécurité trempé
- 2 racks chromés
- Dispositif de sécurité de température indépendant intégré de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme visuelle
- Conception ergonomique de la poignée
- Port USB pour l’enregistrement des données
Spécification
Non autoclavable | |
Technologie APT.line™ | |
Aucun | |
Acier inoxydable | |
2 std./4 max. | |
Incubateur standard | |
Glass Door | |
50/60 Hz |
Acier inoxydable | |
Forcé | |
Pas d’éclairage | |
1 | |
NEMA 5-20P | |
LCD | |
230 V |