Learn More
BINDER™ Chambres de séchage et de chauffage avec convection forcée et fonctions programmables série FP Avantgarde.Line
A BINDER material test chamber with mechanical convection of the FP series provides reliably short drying times and particularly fast heating – even for chambers under full loads.
3540.00€ - 10235.00€
Spécification
max. (métrique) | 300°C |
---|---|
Type | Drying and Heating Chamber |
Affichage | LED |
Fréquence | 50/60 Hz |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17824471
![]() |
BINDER™
9010-0363 |
FP056-230V |
3540.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
17834471
![]() |
BINDER™
9010-0364 |
FP115-230V |
4425.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
17844471
![]() |
BINDER™
9010-0365 |
FP260-230V |
5920.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
17854471
![]() |
BINDER™
9010-0366 |
FP720-400V |
10235.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
Description
- Plage de température : +10°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à +300°C
- Haute précision de température grâce à la technologie APT.line™
- Vitesse de ventilation réglable
- Contrôleur avec programmation par séquence et en temps réel
- Commande électromécanique du clapet d’air
- 2 clayettes-grilles chromées
- Appareils jusqu’à 115 l empilables
- Thermostat de sécurité ajustable Classe 2 (DIN 12880) et thermostat de sécurité
- Classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme optique/acoustique sélectionnable sur le contrôleur
- Poignée ergonomique
- Interface pour ordinateur : Ethernet
- Enregistreur de données interne, lecture possible des valeurs mesurées en format ouvert via USB
Spécification
300°C | |
Drying and Heating Chamber | |
LED | |
50/60 Hz |