missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Serpin A5/Protein C Inhibitor Antibody (210326), PE, Novus Biologicals™

Code produit 30034028 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.5 mL
Conditionnement:
0.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30034028 0.5 mL 0.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30034028 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB1266P

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Serpin A5/Protein C Inhibitor Monoclonal antibody specifically detects Serpin A5/Protein C Inhibitor in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Serpin A5/Protein C Inhibitor
Applications Western Blot, Immunoprecipitation, Flow Cytometry, CyTOF
Classification Monoclonal
Clone 210326
Conjugué PE
Dilution Western Blot, Immunoprecipitation, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formule PBS
Alias de gène Acrosomal serine protease inhibitor, antitrypsin), member 5, member 5, PAI-3, PAI3PLANH3, PCIplasminogen activator inhibitor III, Plasminogen activator inhibitor 3, plasminogen activator inhibitor-3, PROCIplasma serine protease inhibitor, Protein C inhibitor, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, Serpin A5, serpin peptidase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), SERPNA5
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Serpin A5/Protein C, His20-Pro406, Accession # P05154
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.5 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5104
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.