missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Serpin E1/PAI-1 Antibody (10C3), Novus Biologicals™

Code produit p-200022490 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30037691 50 μL 50µL
30027945 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30037691 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP32632750ul

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

Serpin E1/PAI-1 Monoclonal antibody specifically detects Serpin E1/PAI-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Serpin E1/PAI-1
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Clone 10C3
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Formule PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gène Endothelial plasminogen activator inhibitor, PAI1PAI-1, PAISerpin E1, PLANH1plasminogen activator inhibitor 1, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade E (nexin, plasminogenactivator inhibitor type 1), member 1, serpin peptidase inhibitor, clade E (nexin, plasminogen activator inhibitortype 1), member 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from Human Serpin E1/PAI-1 [UniProt P05121]
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 50 μL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5054
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.