missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Serpin E1/PAI-1 Antibody (Sanofi patent anti-PAI-1), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-27963AF405
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Serpin E1/PAI-1 Monoclonal antibody specifically detects Serpin E1/PAI-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spécification
| Serpin E1/PAI-1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 405 | |
| Endothelial plasminogen activator inhibitor, PAI1PAI-1, PAISerpin E1, PLANH1plasminogen activator inhibitor 1, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade E (nexin, plasminogenactivator inhibitor type 1), member 1, serpin peptidase inhibitor, clade E (nexin, plasminogen activator inhibitortype 1), member 1 | |
| SERPINE1 | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 5054 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Sanofi patent anti-PAI-1 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu