missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Serpin F2/alpha 2-Antiplasmin Antibody (025), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-89396AF532
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Serpin F2/alpha 2-Antiplasmin Monoclonal specifically detects Serpin F2/alpha 2-Antiplasmin in Human samples. It is validated for Sandwich ELISA Detection.
Spécification
| Serpin F2/alpha 2-Antiplasmin | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| 25 | |
| Sandwich ELISA Detection | |
| AAPclade F (alpha-2 antiplasmin, Alpha-2-AP, Alpha-2-PI, Alpha-2-plasmin inhibitor, pigment epithelium derived factor), member 2, Serpin F2, serpin peptidase inhibitor, clade F (alpha-2 antiplasmin, pigment epitheliumderived factor), member 2 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Serpin F2/alpha 2-Antiplasmin (NP_000925.2; Met1-Lys491). | |
| 0.1 mL | |
| Cardiovascular Biology | |
| 5345 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu