missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SERPINB10 Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Code produit 18098027 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18098027 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18098027 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP298324F

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

SERPINB10 Polyclonal specifically detects SERPINB10 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène SERPINB10
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène bomapin, Peptidase inhibitor 10, PI-10, PI10protease inhibitor 10 (ovalbumin type, bomapin), serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 10, serpin B10, serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 10
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with purified, recombinant SERPINB10 (Q8K1K6-1; Met1-Pro397).
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5273
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.