Learn More
Serum Amyloid A (SAA1) Monoclonal Antibody (OTI3D6), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Origene Technologies CF814033
Encompass_Preferred
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 17682942
  • 726.00€ / 100µg
Description
Serum Amyloid A (SAA1) Monoclonal antibody specifically detects Serum Amyloid A (SAA1) in Human samples. It is validated for ELISA
Spécification
Spécification
Serum Amyloid A (SAA1)
Monoclonal
See Label
PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
P0DJI8
Mouse
Protein A/G
RUO
6288
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG2a
ELISA
OTI3D6
Unconjugated
SAA1
amyloid a; Amyloid fibril protein AA; Amyloid protein A; MGC111216; PIG4; SAA; SAA1; Saa-1; Saa2; serum amyloid A; serum amyloid A 1; serum amyloid A 2; serum amyloid A protein; serum amyloid A1; Serum amyloid A1 protein; Serum amyloid A-1 protein; serum amyloid A-like protein; Serum amyloid protein A(2-102); Serum amyloid protein A(2-103); Serum amyloid protein A(2-104); Serum amyloid protein A(3-104); Serum amyloid protein A(4-101); Serum Amyloid-A; TP53I4; tumor protein p53 inducible protein 4
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 19-122 of human SAA (NP_954630) produced in E.coli.
100 μg
Primary
Human
Lyophilized
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.