Learn More
Seward™ Portoirs pour sachets Stomacher™
Seward a développé une gamme complète d’accessoires Stomacher™ pour vous aider à créer un environnement de travail sûr et efficace dans votre laboratoire.
Marque:  Seward™ BA6091
Code nomenclature Nacres: NB.79
Informations supplémentaires : Poids : 0.48600kg
Code produit. 10319227
  • 93.40€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-06-2024
Description
Pour organiser les sachets à échantillons
  • Fabriqué en polymère plastique de qualité supérieure
  • Offre une solution de stockage parfaite pour la manipulation des sachets d’échantillons Stomacher pour un environnement de travail plus propre et plus efficace
  • Idéal pour charger les sachets refermables avant l’enrichissement dans l’incubateur
  • Facile à démonter et à nettoyer avec la plupart des désinfectants de laboratoire (non autoclavable)
Spécification
Spécification
Rack de sachets
Transparent
Polymère plastique de haute qualité
Non stérile
Mélangeurs de laboratoire Stomacher 400
1
0,4kg
Non autoclavable
Sachets
1
Préparer, stocker et transporter des échantillons lors de la préparation d’échantillons microbiologiques
1
8 cm x 10,5 cm x 19 cm