Learn More
Seward™ Portoirs pour sachets Stomacher™
Seward a développé une gamme complète d’accessoires Stomacher™ pour vous aider à créer un environnement de travail sûr et efficace dans votre laboratoire.
83.55€ - 203.00€
Spécification
Type de produit | Rack de sachets |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Couleur | Transparent |
Matériau | Polymère plastique de haute qualité |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10319227
|
Seward™
BA6091 |
Mélangeurs de laboratoire Stomacher 400 | Sachets |
93.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10748898
|
Seward™
BA6096 |
Stomacher 400 | Sachets (10) |
117.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11865640
|
Seward™
BA6094 |
Stomacher 3500 | Sachets |
203.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11311434
|
Seward™
BA6090 |
Stomacher 80Biomaster | Sachets (10) |
83.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Pour organiser les sachets à échantillons
- Fabriqué en polymère plastique de qualité supérieure
- Offre une solution de stockage parfaite pour la manipulation des sachets d’échantillons Stomacher pour un environnement de travail plus propre et plus efficace
- Idéal pour charger les sachets refermables avant l’enrichissement dans l’incubateur
- Facile à démonter et à nettoyer avec la plupart des désinfectants de laboratoire (non autoclavable)
Spécification
Rack de sachets | |
Transparent | |
Non stérile | |
1 |
Non autoclavable | |
Polymère plastique de haute qualité | |
Préparer, stocker et transporter des échantillons lors de la préparation d’échantillons microbiologiques | |
1 |