Learn More
Seward™ Portoirs pour sachets Stomacher™
Seward a développé une gamme complète d’accessoires Stomacher™ pour vous aider à créer un environnement de travail sûr et efficace dans votre laboratoire.
Marque:  Seward™ BA6096
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 2.30300kg
Code produit. 10748898
  • 117.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-06-2024
Description
Pour organiser les sachets à échantillons
  • Fabriqué en polymère plastique de qualité supérieure
  • Offre une solution de stockage parfaite pour la manipulation des sachets d’échantillons Stomacher pour un environnement de travail plus propre et plus efficace
  • Idéal pour charger les sachets refermables avant l’enrichissement dans l’incubateur
  • Facile à démonter et à nettoyer avec la plupart des désinfectants de laboratoire (non autoclavable)
Spécification
Spécification
Rack de sachets
Transparent
Polymère plastique de haute qualité
Rectangle
Préparer, stocker et transporter des échantillons lors de la préparation d’échantillons microbiologiques
1
35 cm x 10 cm x 22 cm
Non autoclavable
Sachets (10)
10
Non stérile
Stomacher 400
1