Learn More
Seward™ Portoirs pour sachets Stomacher™
Seward a développé une gamme complète d’accessoires Stomacher™ pour vous aider à créer un environnement de travail sûr et efficace dans votre laboratoire.
Marque: Seward™ BA6094
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Pour organiser les sachets à échantillons
- Fabriqué en polymère plastique de qualité supérieure
- Offre une solution de stockage parfaite pour la manipulation des sachets d’échantillons Stomacher pour un environnement de travail plus propre et plus efficace
- Idéal pour charger les sachets refermables avant l’enrichissement dans l’incubateur
- Facile à démonter et à nettoyer avec la plupart des désinfectants de laboratoire (non autoclavable)
Spécification
Rack de sachets | |
Transparent | |
Polymère plastique de haute qualité | |
Non stérile | |
Stomacher 3500 | |
1 | |
5 kg |
Non autoclavable | |
Sachets | |
3 | |
Préparer, stocker et transporter des échantillons lors de la préparation d’échantillons microbiologiques | |
1 | |
15 cm x 42 cm x 35 cm |