Learn More
SFXN1 Antibody [DyLight 650], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498378 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30498378 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498378 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335295C
 Article restreint
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
SFXN1 Polyclonal antibody specifically detects SFXN1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène SFXN1
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 650
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène FLJ12876, sideroflexin 1, sideroflexin-1, TCC, Tricarboxylate carrier protein
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 87-322 of human SFXN1 (NP_073591.2).,, Sequence:, MILIGRMSAQVPMNMTITGCMMTFYRTTPAVLFWQWINQSFNAVVNYTNRSGDAPLTVNELGTAYVSATTGAVATALGLNALTKHVSPLIGRFVPFAAVAAANCINIPLMRQRELKVGIPVTDENGNRLGESANAAKQAITQVVVSRILMAAPGMAIPPFIMNTLEKKAFLKRFPWMSAPIQVGLVGFCLVFATPLCCALFPQKSSMSVTSLEAELQAKIQESHPELRRVYFNKGL
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 94081
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG