missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SGCE Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | SGCE |
|---|---|
| Concentration | 0.21 mg/mL |
| Applications | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16850114
|
Proteintech
12407-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16840114
|
Proteintech
12407-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This gene encodes the epsilon member of the sarcoglycan family. Sarcoglycans are transmembrane proteins that are components of the dystrophin-glycoprotein complex, which link the actin cytoskeleton to the extracellular matrix. Unlike other family members which are predomitly expressed in striated muscle, the epsilon sarcoglycan is more broadly expressed. Mutations in this gene are associated with myoclonus-dystonia syndrome. This gene is imprinted, with preferential expression from the paternal allele. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Spécification
| SGCE | |
| Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| O43556, O70258, Q6YAT4 | |
| 20392, 432360, 8910 | |
| SGCE Fusion Protein Ag3118 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SGCE |
| 0.21 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| DYT11, Epsilon sarcoglycan, Epsilon SG, ESG, sarcoglycan, epsilon, SGCE, epsilon-sarcoglycan | |
| Sgce | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit