Learn More
Trajan™ Seringues pour échantillonneur automatique GC de 100 mu;l Diamond CTC PAL
Améliore la sensibilité des analyses MS avec une réduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et une augmentation de la récupération des analytes.
Marque: Trajan™ 0355531
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Description
ulliGarantissent que le transfert est réduit à des niveaux inférieurs même aux meilleures seringues à aiguille fixes disponibles. En cas d’endommagement de l’aiguille, les aiguilles Diamond MS offrent une alternative économique à l’achat d’une seringue à aiguille fixe complète./liliLes aiguilles ultra-lisses réduisent l’interaction non spécifique entre votre échantillon et l’aiguille.strongnbsp;/strong/liliRéduisez encore les interactions entre les échantillons avec un revêtement hydrophobe ou hydrophilique de l’aiguille/li/ulSpécification
23 G | |
0,24 mm | |
0,63 mm | |
1,9 in | |
1 Paquets | |
Ultra lisse, cône |
0,009 in | |
0,024 in | |
Chromatographie en phase gazeuse | |
Seringue pour échantillonneur automatique | |
100 μl | |
CTC PAL GC |