Learn More
Trajan™ Seringues pour échantillonneur automatique GC de 100 mu;l Diamond CTC PAL
Améliore la sensibilité des analyses MS avec une réduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et une augmentation de la récupération des analytes.
90.40€ - 108.00€
Spécification
Calibre d’aiguille | 23 G |
---|---|
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure | 0,009 in |
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0,24 mm |
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,024 in |
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,63 mm |
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
13137936
|
Trajan™
0355511 |
Avec aiguille hydrophile ultra lisse |
98.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13167936
|
Trajan™
0355521 |
Avec aiguille hydrophobe ultra lisse |
108.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13197936
|
Trajan™
0355531 |
Avec aiguille ultra lisse |
90.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
ulliGarantissent que le transfert est réduit à des niveaux inférieurs même aux meilleures seringues à aiguille fixes disponibles. En cas d’endommagement de l’aiguille, les aiguilles Diamond MS offrent une alternative économique à l’achat d’une seringue à aiguille fixe complète./liliLes aiguilles ultra-lisses réduisent l’interaction non spécifique entre votre échantillon et l’aiguille.strongnbsp;/strong/liliRéduisez encore les interactions entre les échantillons avec un revêtement hydrophobe ou hydrophilique de l’aiguille/li/ulSpécification
23 G | |
0,24 mm | |
0,63 mm | |
1,9 in | |
1 Paquets | |
CTC PAL GC |
0,009 in | |
0,024 in | |
Chromatographie en phase gazeuse | |
Seringue pour échantillonneur automatique | |
100 μl |