missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan™ Aiguilles LC Diamond pour seringues pour échantillonneur automatique et manuelles de 10 à 50 mu;l

La conception aiguille amovible garantit que les niveaux de report sont encore plus réduits qu’avec les meilleures seringues à aiguille fixes disponibles. Les aiguilles LC Trajan Scientific ans Medical Diamondtrade; pour seringues pour échantillonneur automatique et manuelles de 10 à 50 mu;l sont prêtes pour la MS et conçues pour améliorer la sensibilité de vos résultats de MS.

Marque:  Trajan™ 0355230

Code nomenclature Nacres: NB.03

Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 13107916

  • 90.40€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-06-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

pAméliorez la sensibilité de votre analyse MS :/pulliReport de seringue le plus bas/liliRéduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et augmentation de la récupération des analytes/liliAiguilles amovibles ultra lisses avec un choix de traitements de surface./li/ul
Spécification

Spécification

Avec revêtement ultra lisse
0,006 in
0,17 mm
Revêtement ultra lisse
Aiguille
LC
22 G
0,028 in
0,72 mm
2,007 in
51 mm
Seringue pour échantillonneur manuel et automatique (10 à 50 μl)
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions