Learn More
Trajan™ Aiguilles LC Diamond pour seringues pour échantillonneur automatique et manuelles de 10 à 50 mu;l
La conception aiguille amovible garantit que les niveaux de report sont encore plus réduits qu’avec les meilleures seringues à aiguille fixes disponibles. Les aiguilles LC Trajan Scientific ans Medical Diamondtrade; pour seringues pour échantillonneur automatique et manuelles de 10 à 50 mu;l sont prêtes pour la MS et conçues pour améliorer la sensibilité de vos résultats de MS.
90.40€ - 108.00€
Spécification
Calibre d’aiguille | 22 G |
---|---|
Diamètre (impériale) externe | 0,028 in |
Diamètre (métrique) externe | 0,72 mm |
Type de produit | Aiguille |
Type de pointe d’aiguille | LC |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) de l’aiguille | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) de l’aiguille | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13107906
|
Trajan™
0355210 |
0,17 mm | 51 mm | Avec revêtement hydrophile ultralisse |
98.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
13137906
|
Trajan™
0355215 |
0,72 mm | 57 mm | Avec revêtement hydrophile ultralisse |
98.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
13157906
|
Trajan™
0355220 |
0,17 mm | 51 mm | Avec revêtement hydrophobe ultra lisse |
108.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
13107916
|
Trajan™
0355230 |
0,17 mm | 51 mm | Avec revêtement ultra lisse |
90.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
13137916
|
Trajan™
0355235 |
0,17 mm | 57 mm | Avec revêtement ultra lisse |
90.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
13187906
|
Trajan™
0355225 |
0,17 mm | 57 mm | Avec revêtement hydrophobe ultra lisse |
108.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
pAméliorez la sensibilité de votre analyse MS :/pulliReport de seringue le plus bas/liliRéduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et augmentation de la récupération des analytes/liliAiguilles amovibles ultra lisses avec un choix de traitements de surface./li/ulSpécification
22 G | |
0,72 mm | |
LC |
0,028 in | |
Aiguille | |
Seringue pour échantillonneur manuel et automatique (10 à 50 μl) |