Learn More
Trajan™ Aiguilles LC Diamond pour seringues pour échantillonneur automatique et manuelles de 10 à 50 mu;l
La conception aiguille amovible garantit que les niveaux de report sont encore plus réduits qu’avec les meilleures seringues à aiguille fixes disponibles. Les aiguilles LC Trajan Scientific ans Medical Diamondtrade; pour seringues pour échantillonneur automatique et manuelles de 10 à 50 mu;l sont prêtes pour la MS et conçues pour améliorer la sensibilité de vos résultats de MS.
Marque: Trajan™ 0355235
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Description
pAméliorez la sensibilité de votre analyse MS :/pulliReport de seringue le plus bas/liliRéduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et augmentation de la récupération des analytes/liliAiguilles amovibles ultra lisses avec un choix de traitements de surface./li/ulSpécification
Avec revêtement ultra lisse | |
0,006 in | |
0,17 mm | |
Revêtement ultra lisse | |
Aiguille | |
LC |
22 G | |
0,028 in | |
0,72 mm | |
57 po | |
57 mm | |
Seringue pour échantillonneur manuel et automatique (10 à 50 μl) |