Learn More
Trajan™ Colonne capillaire BPX35 GC
Contient 35 % de phényl polysilphénylène-siloxane. La colonne capillaire GC BPX35 Trajan Scientific and Medical™ est une phase MS Premium de purge faible conçue pour l’analyse des traces d’herbicides et d’aromatiques.
Marque:  Trajan™ 054701
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10102882
  • 579.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-08-2022
Description
  • Colonne mi-polaire
  • Idéales pour une analyse de confirmation
  • Haute température
  • Bleeding faible
  • Idéale pour les stupéfiants, produits pharmaceutiques, HAP, pesticides et herbicides
Spécification
Spécification
Liaison Pi avec les groupes phényl aromatiques
Stupéfiants
G28, G32, G42
10°C à 330/360°C
30 m
Mi-polaire
0,25 mm
35 % phényl polysilphénylène siloxane
330/360°C
0,25 µm
Forte™ BPX35/BPX608
Silice fondue