Learn More
SGE™ Seringues à piston guidé
Le corps étendu guide le piston pendant l’injection. Les seringues à piston guidé SGE™ conviennent aux environnements industriels.
Marque: SGE™ 002400
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Le corps étendu guide le piston pendant l’injection.Les seringues à piston guidé SGE™ conviennent aux environnements industriels.
- Le corps étendu peut accueillir un piston renforcé pour fournir une seringue robuste à faible volume
- Le piston renforcé empêche la flexion lorsque le piston est ramené en position 100 %
- Les corps de seringue ont une longueur d’échelle de 54,1 mm et un diamètre externe de 8 mm
- Les modèles à aiguille fixe peuvent être chauffés jusqu’à 70°C.
- Les modèles à aiguille amovible sont dotés d’un joint en PTFE, d’un ressort et d’un écrou pour un fonctionnement sans fuite et peuvent être chauffés jusqu’à 120°C
- Toutes les aiguilles sont de calibre 26s, en acier inox avec des points biseautés #, ont un diamètre externe de 0,47 mm et sont alignées sur la graduation zéro du corps
Informations sur la commande
Les modèles à aiguille fixe et amovible sont disponibles.
Spécification
26 G | |
0,47 mm | |
Seringue à piston guidé | |
Chaque | |
Biseauté |
0,018 in | |
1,96 in | |
10F-GP | |
10 μl | |
Fixe |