Learn More
SGE™ Seringues à piston guidé
Le corps étendu guide le piston pendant l’injection. Les seringues à piston guidé SGE™ conviennent aux environnements industriels.
Marque:  SGE™ 001450
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.06016kg
Code produit. 10655851
  • 141.38€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-06-2024
Description
Le corps étendu guide le piston pendant l’injection.Les seringues à piston guidé SGE™ conviennent aux environnements industriels.
  • Le corps étendu peut accueillir un piston renforcé pour fournir une seringue robuste à faible volume
  • Le piston renforcé empêche la flexion lorsque le piston est ramené en position 100 %
  • Les corps de seringue ont une longueur d’échelle de 54,1 mm et un diamètre externe de 8 mm
  • Les modèles à aiguille fixe peuvent être chauffés jusqu’à 70°C.
  • Les modèles à aiguille amovible sont dotés d’un joint en PTFE, d’un ressort et d’un écrou pour un fonctionnement sans fuite et peuvent être chauffés jusqu’à 120°C
  • Toutes les aiguilles sont de calibre 26s, en acier inox avec des points biseautés #2, ont un diamètre externe de 0,47 mm et sont alignées sur la graduation zéro du corps
Informations sur la commande
Les modèles à aiguille fixe et amovible sont disponibles.
Spécification
Spécification
26 G
0,47 mm
Seringue à piston guidé
Chaque
50 mm
Amovible
0,018 in
1,96 in
5R-GP
5 μl
Biseauté