Learn More
SGE™ Seringues MEPS™
Pour une utilisation en micro-SPE
Marque: SGE™ 005291
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- La fonction de programmation personnalisée eVol™ permet la semi-automatisation et la vérification des seringues MEPS avant leur transition vers des plateformes entièrement automatisées
Spécification
0,26 in | |
Chromatographie liquide / gazeuse | |
Chaque | |
Systèmes CTC Analytics, HTA 300APlus, Thermo Scientific et Varian 8400 |
6,7 mm | |
Seringue MEPS™ | |
100 μl | |
Amovible |