Learn More
SGE™ Seringues avec vannes
Prééquipées d’une aiguille et d’une vanne amovibles ou d’une vanne Luer-Lock
Marque:  SGE™ 009472
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11981134
  • 349.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-06-2024
Description
  • Faible report de seringues
  • Réduction de l’interaction des échantillons non spécifiques
  • Récupération accrue des analytes
  • Idéales pour le stockage et le transport des échantillons ou pour pressuriser l’échantillon avant l’injection
  • Matériau : Verre borosilicaté, piston en PTFE (étanche au gaz)
Avec aiguille amovible
  • Longueur de l’aiguille : 50 mm (2 po)
  • Jauge : 23
  • Diamètre externe : 0,63mm
  • Diamètre intérieur : 0,2mm
  • Pointe conique
Spécification
Spécification
Autoclavables
Pour le stockage et le transport des échantillons ou pour pressuriser l’échantillon avant l’injection
25 ml
Verre borosilicaté, PTFE (piston)
Seringue
Luer Lock, amovible