Learn More
Buerkle™ Plateau photographique de forme peu profonde sans rainures inférieures Code produit.: 10085110
Buerkle™ Plateau photographique de forme peu profonde sans rainures inférieures
Code produit. 10085110 Tous les produits Bürkle Produits
Base intérieure : 140 x 190 mm ; bord externe : 180 x 230 mm, Rouge
Code nomenclature Nacres: JA.01
Click to view available options
Dimensions (L x l):
Base intérieure : 110 x 160 mm ; bord externe : 150 x 200 mm
Base intérieure : 140 x 190 mm ; bord externe : 180 x 230 mm
Base intérieure : 260 x 320 mm ; bord externe : 320 x 370 mm
Base intérieure : 310 x 410 mm ; bord externe : 370 x 470 mm
Base intérieure : 420 x 510 mm ; bord externe : 480 x 580 mm
Base intérieure : 510 x 610 mm ; bord externe : 590 x 680 mm
Base intérieure : 190 x 260 mm ; bord extérieur : 240 x 320 mm
Couleur:
Blanc
Noir
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10085110
Marque: Buerkle™ 42032013
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
En PVC rigide de haute qualité. Les plateaux photographiques peu profonds sans rainures inférieures Buerkle™ conviennent aux besoins universels ou aux besoins de stockage des laboratoires.
  • PVC
  • Forme peu profonde
  • Parois épaisses, incassables
  • Largement résistant aux acides et aux alcalis
  • Résistance aux températures allant de -30°C à +70°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l) Base intérieure : 140 x 190 mm ; bord externe : 180 x 230 mm
Couleur Rouge
Hauteur (métrique) 40 mm
Longueur (métrique) 140 mm (base intérieure), 180 mm (base extérieure)
Matériau PVC
Type Bac photographique
Largeur (métrique) 190 mm (base intérieure), 230 mm (base extérieure)
Forme Rectangulaires
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Plateau photographique de forme peu profonde sans rainures inférieures >