Learn More
Epredia™ Lames Shandon™ Colormark™ Plus
Améliorez l’adhérence cellulaire grâce aux lames Epredia™ ShandonTM ColorMarkTM Plus qui sont chargées positivement.
Marque: Epredia™ B9992010BOCS
Code nomenclature Nacres: NB.16
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Améliorez l’adhérence cellulaire grâce aux lames Thermo Scientific™ Shandon™ ColorMark™ Plus qui sont chargées positivement. Conçues pour être utilisées avec le graveur de lames MicroWriter™.
Specifications
Microscope Slide | |
Glass | |
Burnt Orange | |
1440/Cs. |