Learn More
Epredia™ Lames Shandon™ Colormark™ Plus
Améliorez l’adhérence cellulaire grâce aux lames Epredia™ ShandonTM ColorMarkTM Plus qui sont chargées positivement.
101.30€ - 690.00€
Code produit | Marque | Couleur | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15394592
|
Epredia™
B9992010 |
White | 144/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12996139
|
Epredia™
B9992010AQCS |
Aqua | 1440/Cs. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12906149
|
Epredia™
B9992010BLCS |
Blue | 1440/Cs. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12916149
|
Epredia™
B9992010BOCS |
Burnt Orange | 1440/Cs. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12926149
|
Epredia™
B9992010GLCS |
Gold | 1440/Cs. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12936149
|
Epredia™
B9992010GRCS |
Green | 1440/Cs. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12946149
|
Epredia™
B9992010LVCS |
Lavender | 1440/Cs. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12946219
|
Epredia™
B9992010CS |
Pink | 144/Pk. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12956149
|
Epredia™
B9992010PKCS |
Pink | 1440/Cs. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12966149
|
Epredia™
B9992010RDCS |
Red | 1440/Cs. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12976149
|
Epredia™
B9992010TNCS |
Tan | 1440/Cs. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12986149
|
Epredia™
B9992010YWCS |
Yellow | 1440/Cs. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Améliorez l’adhérence cellulaire grâce aux lames Thermo Scientific™ Shandon™ ColorMark™ Plus qui sont chargées positivement. Conçues pour être utilisées avec le graveur de lames MicroWriter™.
Disponibles en plusieurs couleurs.
Spécification
Glass | |
Microscope Slide |