Learn More
Epredia™ Lames Shandon™ Colormark™ Plus
Améliorez l’adhérence cellulaire grâce aux lames Epredia™ ShandonTM ColorMarkTM Plus qui sont chargées positivement.
Marque: Epredia™ B9992010
Code nomenclature Nacres: NB.16
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
Améliorez l’adhérence cellulaire grâce aux lames Thermo Scientific™ Shandon™ ColorMark™ Plus qui sont chargées positivement. Conçues pour être utilisées avec le graveur de lames MicroWriter™.
Spécification
Lame de microscope | |
Verre | |
White | |
144/boîte |