Learn More
Epredia™ Accessoires pour stations de travail Hyperclean™
Utilisez les accessoires pour stations de travail Hyperclean&tTrade; avec les stations de travail de pathologie Hyperclean.
Marque: Epredia™ 9990612
Code nomenclature Nacres: MA.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.35000kg
Description
Utilisez ces accessoires pour stations de travail Shandon™ Hyperclean&tTrade; avec les stations de travail de pathologie Shandon™ Hyperclean™.
Accessoires :- Filtre à charbon
- Filtres pour particules fines
- Filtre de neutralisation du formaldéhyde (permanganate de potassium)
Spécification
Filtre de neutralisation du formaldéhyde | |
Taille : 28,7 cm x 14,7 cm x 3,5 cm | |
Stations de travail de pathologie Shandon Hyperclean | |
Hyperclean™ |